2-Bromo-3-methylthiophene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SPB08396.1 SPB08396.10
MAYBSPB08396.1EA 0 EUR
MAYBSPB08396.1 MAYBSPB08396.10
2-Bromo-3-methylthiophene
2-Bromo-3-methylthiophene
Formule: C₅H₅BrS
Kookpunt: 14…16 °C (0,3 mmHg)
Dichtheid: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059741
CAS nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III