VWR® PerfectBlue, Voeding, Universeel
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PerfectBlue™
700-1285EA 798 EUR
700-1285
VWR® PerfectBlue, Voeding, Universeel
Stroombronnen
De VWR® PerfectBlue-voeding is gemaakt met een pc-behuizing en een vlamvertragende ABS-voorplaat en is ideaal voor DNA-, RNA- en eiwitelektroforese, maar ook voor blotting, en voor routinematige horizontale en verticale elektroforese.
  • Compact formaat met een stapelbare koffer zorgt voor een kleine voetafdruk
  • TFT-LCD (2,4") kleurenscherm toont alle parameters tijdens bedrijf
  • Timer met alarmfunctie
  • Bedrijfsmodus met constante spanning/stroom/vermogen
  • Start het bedieningsprogramma automatisch opnieuw na een stroomstoring
De voeding wordt door een microprocessor aangestuurd en heeft vier paar uitgangsaansluitingen, die het breedste scala aan toepassingen in het algemene laboratorium bestrijken. De microprocessorbesturing kan continu of als een getimede uitgang werken, en de gebruiker kan op elk moment pauzeren en hervatten zonder de timer opnieuw in te stellen.
Het kan in een volledig programmeerbare modus werken en biedt maximaal zes meerstaps-instelvoorwaarden. De unit heeft voorgeprogrammeerde typische bedrijfsomstandigheden voor eenvoudig opstarten. Het is ontworpen met functies die de veiligheid in laboratoria en experimenten garanderen.
Extra functies zijn onder meer lekdetectie, bescherming tegen oververhitting/spanning/stroom, detectie van plotselinge belastingveranderingen en afgeschermde stekkers en stopcontacten. Spanning of stroom met automatische crossover, en wanneer de doelconstantemodus is ingesteld, past het systeem de twee andere parameters automatisch aan naar het maximum om een constante werking mogelijk te maken.
Certificaten: ELT-gecertificeerd.