2-Chloro-5-methylthiophene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B21657.06
B21657.14
B21657.06EA
65.4
EUR
B21657.06
B21657.14
2-Chloro-5-methylthiophene ≥97%
2-Chloro-5-methylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 17249-82-0
Molecular Formula: C5H5ClS
Formula Weight: 132.61
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5356
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155-156°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD01632145
Formule:
C₅H₅ClS Kookpunt: 155…156 °C Dichtheid: 1,21 Vlampunt: 47 °C (117 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01632145 CAS nummer: 17249-82-0 UN: 1992 ADR: 3,III |