3-Acetylthiophene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
188020100 188020010
ACRO188020100EA 92.4 EUR
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 208…210 °C (748 mmHg)
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005468
CAS nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %