2-Benzoylthiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12036.06 A12036.09 A12036.18
A12036.06EA 25.6 EUR
A12036.06 A12036.09 A12036.18
2-Benzoylthiophene ≥98%
2-Benzoylthiophene
Purity: 98% CAS No.: 135-00-2 Molecular Formula: C11H8OS Formula Weight: 188.25 Melting Point: 55-57° Boiling Point: 124-126°/0.5mm MDL No.: MFCD00022495
Formule: C₁₁H₈OS
Kookpunt: 124…126 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022495
CAS nummer: 135-00-2
EINECS: 205-169-6