1,3,5-Trioxaan 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 95.6 EUR
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxaan 99+%
1,3,5-Trioxaan
Formule: C₃H₆O₃
Kookpunt: 114…116 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 61…62 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006563
CAS nummer: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %