Etiketten, PolyPaper, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 75.8 EUR
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Etiketten, PolyPaper, Nalgene®
Etiketten
Deze Nalgene ™ polyolefin drukgevoelige labels worden gebruikt met fotokopieerapparaten, laserprinters of inkjetprinters. Accepteert een verscheidenheid aan inkten, waaronder copier, marker, balpen, gels en technische markers (test vooraf specifieke inkten op geschiktheid vóór gebruik), accepteert geen potlood.
  • Geschat tot −29 °C
  • Bestand tegen ultraviolet licht, schimmel, chemicaliën en vuil en zal niet verkleuren, barsten of scheuren
  • Uitstekend geschikt voor het labelen van microscopische dia's - zelfklevende achterkant plakt goed op elk oppervlak van kunststof, glas of metaal
  • Chemisch compatibel met de meeste laboratoriumreagentia, hoewel oplosmiddelen de lijm kunnen oplossen
  • autoclaveerbaar
Geformatteerd voor eenvoudige installatie in tekstverwerkingsprogramma's; instructies inbegrepen in elk pakket.