VWR® PerfectBlueMidi ExW Grootformaat gelsysteem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0842EA 1280 EUR
700-0842
VWR® PerfectBlueMidi ExW Grootformaat gelsysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
Met zijn extra brede ontwerp is de Midi ExW ideaal wanneer er op korte afstand veel monsters (tot 200) moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij genotypering. Dit formaat biedt, samen met zijn compacte footprint, snelle looptijden zonder concessies te doen aan het vermogen. Het resultaat is een systeem voor monsterverwerking met hoge doorvoer, waarbij scherpe, heldere bandgegevens worden gegenereerd. Zoals bij alle PerfectBlue-gelsystemen kunnen gels bij temperaturen tot +60 °C direct in de trays worden gegoten. Bij de Midi ExW kunnen de trays worden ommuurd met effectieve 'eindpoorten' met pakkingen, die in het systeem worden meegeleverd. Bovendien kan de gelgrootte worden verkleind door het gebruik van muurkammen of de aluminium gietdam.
*Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Bestelinformatie: Elk systeem wordt geleverd met vier microtiterkammen (1,5 mm dik, 50 tanden), deksel, gelbakje, tank, kabels en eindpoorten voor het gieten van gel.