VWR® PerfectBlue Twin ExW S, Dual-Gel Systeem
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-0980EA 2310 EUR
700-0980 700-0986
VWR® PerfectBlue Twin ExW S, Dual-Gel Systeem
Elektroforesesystemen Verticale gelelektroforesesystemen
Extra breed, voor gels van 20×10 cm, Twin ExW S is bij uitstek geschikt voor snelle analytische scheidingen of grote monsterscheidingen. De combinatie van de drievoudige kathodeconstructie en effectieve koeling zorgt voor een stabiele omgeving voor hoogwaardige monsterscheiding.
*Gebaseerd op een gemiddelde gel en een tand met een diepte van 14 mm.
Bestelinformatie: Compleet systeem, met of zonder gietbasis, inclusief interne koelkern, SuperSafe-afdekking met aangehechte leidingen, 4× sets glasplatenparen, 4× kammen (0,8 mm dik, 2×15 tanden en 2×20 tanden), 4× afstandssets (0,8 mm), 2× vervangende pakkingen, 1× blokkeerplaat (voor enkele gelruns) en 1× SpacerPlate.