VWR® PerfectBlue, Tank Blotters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-1228EA 1620 EUR
700-1228 700-1230
VWR® PerfectBlue, Tank Blotters
Blotapparaten
PerfectBlue S- en M-tank-elektroblotters zijn ontworpen om snel nucleïnezuur- of eiwitfragmenten van maximaal vier polyacrylamidegels tegelijk over te brengen naar nitrocellulose-, nylon- of PVDF-membranen. De kleurgecodeerde cassettes zorgen voor een eenvoudige montage van de transfersandwich en een foutloze overdracht. De grote buffercapaciteit en integrale koeling maken langere overdrachtstijden en werking met hoge spanning/hoge stroom mogelijk voor de overdracht van eiwitten met een hoog molecuulgewicht.
  • Stevige bufferkamer voor maximaal vier kleurgecodeerde blottingcartridges, met voldoende volume voor een magnetische roerder om uniforme temperatuur- en pH-omstandigheden te garanderen
  • Zeer duurzaam, hoogwaardig staal en met platina gecoate titaniumelektroden zorgen voor een uniform elektrisch veld over het gehele overdrachtsoppervlak; vergulde stekkers en corrosiebestendige elektroden voor lange duurzaamheid en betrouwbaar elektrisch contact
  • Watercirculatiesysteem voor bufferkoeling aan de onderkant van de tank met effectieve warmtewisselaar van keramisch aluminium en een groter uitwisselingsoppervlak om de warmteoverdracht te bevorderen
  • De veiligheidsafdekking omvat veilig bevestigde kabels om de veiligheid van de gebruiker te vergroten