VWR® PerfectBlue, Semi-dry electroblotters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-1219EA 1220 EUR
700-1219 700-1220
VWR® PerfectBlue, Semi-dry electroblotters
Blotapparaten
PerfectBlue semi-droge elektroblotters zijn ontworpen voor een schone, snelle en effectieve overdracht van eiwitten en nucleïnezuren van polyacrylamide- of agarosegels naar membranen. Deze halfdroge blotters zijn geschikt voor gebruik bij Western-, Southern- en Northern-blotting en verkorten veel langdurige procedures tot ongeveer een uur.
Blotting kamer
Zeer duurzame Plexiglas®-constructie
Volledig verwijderbare hoes die plat kan worden bevestigd om de totale opslaggrootte van de unit te verkleinen
Extra grote, gemakkelijk te hanteren schroeven voor een probleemloze en veilige aanpassingMore Product Information