VWR® PerfectBlue Maxi ExW 'Revolution', Groot formaat gelsysteem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0912EA 1890 EUR
700-0912
VWR® PerfectBlue Maxi ExW 'Revolution', Groot formaat gelsysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De Maxi ExW 'Revolution' biedt ingebouwde bufferrecirculatie - zonder de noodzaak van pompen of extra slangen. De Maxi ExW 'Revolution' biedt dezelfde hoge doorvoer en snelle scheiding als het Maxi ExW-model, maar dankzij de positie van de kathode en een stijgbuis gebruikt het systeem waterstofbellen om de buffer langzaam te mengen. Dit systeem vermijdt daardoor de opbouw van pH- of ionische gradiënten voor elektroforese van maximale kwaliteit en stabiliteit.
Het Maxi ExW 'Revolution'-systeem biedt 10 microtiterkamposities met een maximale capaciteit voor 500 monsters. Met de optionele wandkammen of gietdammen kan de gelgrootte worden verkleind om kleinere gels te gieten.
*Based on an agarose gel of approximately 5 mm thickness.
Bestelinformatie: Supplied with 4 combs (1,5 mm thickness, 2×25 and 2×50 teeth), lid, gel tray, 3-point levelling platform, end gates, tank and cables.