VWR®, Waterpasplatform met waterpas
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-0846EA 269 EUR
700-0846 700-0847
VWR®, Waterpasplatform met waterpas
Staafstatieven
Het gebruik van nivelleringsplatforms bij elektroforese kan een grote hulp zijn bij het handhaven van een uniforme geldikte en daardoor een uniforme en kwalitatieve monsterscheiding.
  • Uniforme geldikte
  • Consistent bufferniveau over de gel
  • Garandeert scheidingsresultaten van hoge kwaliteit
Het nivelleringsplatform beschikt over 4 onafhankelijke schroeven en een gemakkelijk afleesbare waterpas om een waterpas en stabiel platform te creëren. Met een bruikbaar oppervlak van 36×46 cm is dit platform geschikt voor gebruik met zowel de Mini- als Midi Gel-More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable