Zoutzuur 1 mol/l (1N) Volumetric
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 353 EUR
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Zoutzuur 1 mol/l (1N) Volumetric
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.011 kg/l
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001