Titrators, SIMPLEX
Leverancier: GERBER FUNKE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4520 4521
GERB4520EA 193 EUR
GERB4520 GERB4521
Titrators, SIMPLEX
Titratieapparaten
Deze SIMPLEX titrators bestaan uit een fles van polyethyleen op een plastic voet.
  • Buret met automatische nulpuntinstelling
  • Precisietitratie door knopbediening
Gebruikt voor melk en room.
Leveringsinformatie: Geleverd met een pipet van 1 ml en een pipet van 25 ml, een erlenmeyer van 200 ml.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable