Calcein AM 90
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Calcein-AM, Calcein O,O′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester, Calcein acetoxymethyl ester, Tetrakis(acetoxymethyl) 2,2',2'',2'''-(((3',6'-diacetoxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
14948-1 14948-500
CAYM14948-1EA 257 EUR
CAYM14948-1 CAYM14948-500
Calcein AM 90
Calcein AM
Calceïne AM is een celdoorlatende kleurstof die bij binnenkomst in levende cellen wordt gesplitst door intracellulaire esterasen, waardoor membraan-ondoordringbaar calceïne overblijft.
  • Fluorescerende indicator met absorptie- en emissiemaxima van respectievelijk 494 en 517 nm
  • Indicator van cellevensvatbaarheid, cel-celcommunicatie, cytotoxiciteit of veranderingen in intracellulair calcium, fluoride, ijzer of kwik
  • Calceïne is een substraat voor multidrug-resistentie-geassocieerd eiwit 1 (MRP1) en multidrug-resistentie-eiwit 3 (MDR3, P-glycoproteïne 3)
Calceïne AM wordt gebruikt om deze eiwitten en hun regulatie te bestuderen.
Formule: C₄₆H₄₆N₂O₂₃
MW: 994.86 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD05861516
CAS nummer: 148504-34-1