Handheld reflectometer, Reflectoquant® RQflex® 20
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Reflectoquant®
1.17246.0001EA 1104 EUR
1.17246.0001
Handheld reflectometer, Reflectoquant® RQflex® 20
Reflectometers
Het Reflectoquant-systeem bestaat uit teststrips en reflectometers.
  • Intuïtief menu: dip de strip en lees
  • Barcodetests met batch-specifieke kalibratie
  • Groter scherm en bijgewerkte software om u door de analyses te leiden
RQflex 20 biedt u alle tools die u nodig hebt voor analyses van hoge kwaliteit voor monstermaterialen van voedsel-, water- en industriële tot milieumonsters. Er zijn toepassingen beschikbaar voor verschillende matrixen, van ascorbinezuur in sappen tot HMF in honing.
Area meassured: 4×6 mm