Bottles, narrow neck, round, PET
Leverancier: RIXIUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9-3550-0250-28 9-3551-0100-28 9-3540-0010-18 9-3540-0030-18
RIXI9-3550-0250-28EA 160 EUR
RIXI9-3550-0250-28 RIXI9-3551-0100-28 RIXI9-3540-0010-18 RIXI9-3540-0030-18
Bottles, narrow neck, round, PET
Flessen Kunststof flessen
Made of PET.
  • Clear or amber
  • Amber coloured for light sensitive substances
  • Good chemical resistance
Round bottles used for pharmaceutical syrups.
Bestelinformatie: Closures must be ordered separately.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904