VWR® Cleanroom-handschoenen, zacht nitril, niet-steriel, ISO 4
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
112-5150EA 391 EUR
112-5150 112-5145 112-5146 112-5147 112-5148 112-5149
VWR® Cleanroom-handschoenen, zacht nitril, niet-steriel, ISO 4
Handschoenen
VWR® zachte nitrilhandschoenen voor cleanrooms zijn vervaardigd van gecarboxyleerd acrylonitrilbutadieen en bieden betrouwbare, duurzame en comfortabele handbescherming tijdens veeleisende cleanroomtoepassingen.
  • Tweehandige, getextureerde vinger en manchet met kralen
  • Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex
  • Statisch-dissipatief
  • Eenmalig gebruik
  • Nieuwe en unieke formulering om Type IV-allergieën of dermatitispotentieel, veroorzaakt door het gebruik van zwavel en de meeste versnellers in conventionele formuleringen, te voorkomen of te minimaliseren
  • Hoge rek en zachter gevoel voor extra comfort tijdens het aantrekken, om vingervermoeidheid tijdens het gebruik te minimaliseren
Aanbevolen voor cleanrooms van ISO-klasse 4 (FED-STD-209E klasse 10) of hoger.
Certificaten: EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016; ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; FTMS 101C-4046; IEST-RP-CC005.4; Cat. III; AQL 1,5
Verpakking: 100 handschoenen per dubbele zak, 10 zakken per doos. De handschoenen worden dubbel verpakt in afgedichte polyethyleen cleanroomzakken. Elk karton heeft een dubbele wand. IPA-bestendige inkt wordt gebruikt op de labels van zakken en kartonnen.