VWR®, Emmervoeringen, steriel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141-1380EA 205 EUR
141-1380 141-1443
VWR®, Emmervoeringen, steriel
Zakken Afvalzakken
Emmervoeringen vormen een ondoordringbare barrière tussen het desinfectiemiddel en de opvangbak.
  • LDPE/nylon-mengsel
  • Bestraald
  • Geschikt voor bakken uit de B-7-serie
Helpt de integriteit van een desinfecterend mengsel te garanderen.
Verpakking: Individueel verpakt, dubbel verpakt in groepen van 6. 4 verpakkingen van 6 per doos.