VWR® Nitril Groene nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5157EA 28.8 EUR
112-5157 112-5155 112-5156 112-5158 112-5154
VWR® Nitril Groene nitrilhandschoenen
Handschoenen
Deze onderzoeks- en wegwerphandschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van nitril en zijn ontwikkeld met het oog op duurzaamheid. Ze zijn geschikt voor gebruik in medische toepassingen, voedselverwerking en voor algemene laboratoriumvereisten in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van chloor, natuurrubberlatexeiwitten en rubberversnellers, bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergie
  • Niet-steriel, poedervrij
  • Getextureerde vingertoppen zorgen voor extra grip bij natte of droge toepassingen
  • Synthetische binnencoating voor snel en gemakkelijk aantrekken van de handschoen
  • Comfortabel, sterk handschoenmateriaal zorgt voor stabiliteit en draagcomfort gedurende lange perioden
Dankzij nieuwe duurzame en innovatieve productiemethoden kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen terwijl u nog steeds een handschoen draagt die huidvriendelijk is en een superieure barrièrebescherming biedt tegen door bloed overgedragen ziekteverwekkers en virussen. Het productieproces voor deze handschoenen is opnieuw ontworpen om gas, elektriciteit en CO te besparen2 uitstoot.
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1,5
Voedselcontact goedgekeurd.
Verpakking: Geleverd in een praktische grootverpakking van 180 of 200 stuks voor een vereenvoudigde voorraadlogistiek, kortere vervangingsintervallen op de werkplek en minder verpakkingsafval.
Opgelet: * Dikte is dubbel gemeten, minimumwaarden