VWR®, schepjes voor twee doeleinden, steriel en niet-steriel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-4349EA 38.7 EUR
611-4349 611-4350 611-4670 611-4671
VWR®, schepjes voor twee doeleinden, steriel en niet-steriel
Scheppen
De dual-purpose scoops zijn een unieke economische oplossing die de functie van een schep en een weegboot combineert in één product. Ze zijn gemaakt van antistatisch polystyreen dat waterdicht is en de kans verkleint dat materialen aan de schep blijven plakken.
  • Kan plat worden verzonden en opgeslagen, en wanneer hij klaar is voor gebruik, is hij eenvoudig te monteren door het vergrendelingslipje in het gat te steken
  • Dankzij de vergrendelingslipfunctie helpt de schepvorm materialen vast te houden
  • Dankzij het brede puntontwerp blijft de schep stabiel op de weegschaal en kunnen materialen gemakkelijk worden geschept en gedoseerd
  • Gecoat om bestand te zijn tegen poeders, gels en halfvaste stoffen
  • Schepje kan plat gebruikt worden als alternatief voor weegpapier
  • Met elektronenstralen gesteriliseerde schepjes zijn ideaal voor biologisch gevoelige toepassingen
Het weegproces is gestroomlijnd. Nu hoeft u alleen maar het materiaal in de schep te bemonsteren of op te halen en het direct op de weegschaal te plaatsen. Hierdoor is er geen weegboot of weegpapier meer nodig en wordt kostbare ruimte in het laboratorium bespaard. Als u klaar bent, is het schepje met dubbele oplossing wegwerpbaar.
Certificaten: Certificaat van steriliteit is op aanvraag beschikbaar voor steriele schepjes. De doseringsvereisten voor sterilisatie met elektronenstralen die resulteren in gesteriliseerde producten worden bepaald door procedures die voldoen aan ISO 11137-3:2017.