VWR® pHenomenal® MD 8000 L tafelmodel digitale multiparameterinstrumenten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
665-0499EA 1350 EUR
665-0499 665-0498
VWR® pHenomenal® MD 8000 L tafelmodel digitale multiparameterinstrumenten
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze digitale meters combineren zes parameters in één instrument: pH, mV, temperatuur, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en turbiditeit. IDP-technologie optimaliseert het gebruik en maakt het meten eenvoudiger (het is niet nodig om opnieuw te kalibreren bij het wisselen van de meter en het is niet nodig om de instellingen van de meter aan te passen). De meetgegevens zijn compleet met serienummer, instellingen en kalibratiegegevens.
  • Eén universeel meetkanaal
  • Digitale sensorherkenning: gemeten parameter en instellingen worden automatisch herkend
  • Geschikt