VWR®, Serologische Pipetten, open uiteinde
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-5855EA 95.8 EUR
612-5855 612-5856 612-5857 612-5858 612-5859 612-5860 612-5861 612-5862
VWR®, Serologische Pipetten, open uiteinde
Pipetten Serologische pipetten
PS, transparant, met schaalverdeling, niet steriel of steriel Deze pipetten voor vloeistofoverdracht, voor eenmalig gebruik, zijn vervaardigd van GPPS (algemeen polystyreen), conform USP-klasse VI.
  • DNase-/RNase-vrij, niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch, niet-hemolytisch
  • Voldoe aan de eis van BST/TSE; latex vrij
  • Schaalverdelingen zijn gekalibreerd voor nauwkeurige dosering tot op ±2%
  • Pipetten zijn kleurgecodeerd op basis van hun volume
  • Gesteriliseerd door bestraling
  • Elk product is bedrukt met een batchnummer voor traceerbaarheid
Gefabriceerd in eenMore Product Information