VWR® Verbandtang, ABS
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
232-0218EA 63.1 EUR
232-0218 232-0219 232-0221
VWR® Verbandtang, ABS
Pincetten
Gemaakt van ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), paars.
  • Temperatuursbestendigheid: –15 tot +50 °C
  • Verkrijgbaar in steriele of niet-steriele versies
  • EO-sterilisatie: Voldoet aan de minimumvereiste van SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
Houdbaarheid: De vervaldatum is gebaseerd op de houdbaarheid van het product en de verpakking, op voorwaarde dat de productverpakking niet beschadigd is.
Certificaten: Voldoet aan de eisen van BSE/TSE. Gefabriceerd volgens de ISO 13485-norm.