4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 79.4 EUR
H66390.06 H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.28 g/mol
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00228182
CAS nummer: 33233-67-9