1-Benzylpyrrole 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 31.9 EUR
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Formule: C₁₁H₁₁N
Kookpunt: 90 °C (0,9 mmHg)
Dichtheid: 1,020
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00963301
CAS nummer: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN: 1993
ADR: 3,III