Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61671.14 H61671.22
H61671.14EA 164 EUR
H61671.14 H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 39…40 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08752568
CAS nummer: 18595-12-5