Titanium, gauze woven from wire Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 137 EUR
46406.FL 46406.GT
Titanium, gauze woven from wire Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Titanium
Wire Cloth
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610