Imidazole ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
J17525.A1
J17525.22
J17525.A7
J17525.36
J17525.A1EA
196
EUR
J17525.A1
J17525.22
J17525.A7
J17525.36
Imidazole ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Imidazole
Formule:
C₃H₄N₂ Kookpunt: 256 °C Smeltpunt: 88…92 °C Dichtheid: 1,03 g/cm³ Vlampunt: 145 °C (293 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005183 CAS nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 14,04912 |
|
Specification Test Results
Assay (Dry Basis) | ≥98.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residual Water | ≤1.0% |
pKa (25 °C) | 6.95 ±0.15 |
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) | ≤10 ppm |
Trace Metal, Iron (Fe) | ≤30 ppm |