Natriumdodecylsulfaat ≥95% (dye basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
J18220.A1 J18220.A7
J18220.A1EA 115 EUR
J18220.A1 J18220.A7
Natriumdodecylsulfaat ≥95% (dye basis)
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Smeltpunt: ∼206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (Dry Basis) ≥95%
Identification (FTIR) Conforms