Natriumazide 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium triazide
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 84.7 EUR
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Natriumazide 99+%
Natriumazide
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Smeltpunt: ∼275 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.846 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003536
CAS nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,08581
Order Now
Specification Test Results
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%