Vacuümovens, VO-serie
Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VO29 VO49 VO101
466-0522EA 7322 EUR
466-0522 466-0531 466-0543
Vacuümovens, VO-serie
Ovens Vacuümovens
Betrouwbare, krachtige, energiezuinige vacuümovens met afzonderlijk instelbare thermoplateaus die direct worden verwarmd, zorgen voor een nauwkeurige temperatuurregeling en dankzij digitale drukregeling wordt de kamerlading niet alleen op hoge snelheid, maar ook uiterst voorzichtig gedroogd in deze robuuste units. Ideaal voor het drogen van levensmiddelen, cosmetica, granulaten, horloges, boeken, printplaten, elektronische componenten of spuitgietmatrijzen. Alle modellen hebben een deur van veiligheidsglas met kogelvrij binnenglas en een splinterbestendig buitenscherm. De buitenbehuizing isMore Product Information