VWR®, maatcilinders, klasse A, TPX
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-5839EA 16 EUR
612-5839 612-5840 612-5841 612-5842 612-5843 612-5844 612-5845 612-5838
VWR®, maatcilinders, klasse A, TPX
Cilinders Maatcilinders
Gemaakt van TPX, 100% zuivere hars, helder.
  • Verhoogde schaalverdeling en ringmarkeringen op de primaire schaalpunten
  • Goede directe aflezing door lineaire meniscus
  • Gekalibreerd ‘In’ bij een referentietemperatuur van 20 °C
  • Tot 121 °C (autoclaveren) zijn er geen permanente overschrijdingen van de tolerantiegrenzen
  • Zeshoekige basis met noppen aan de onderkant om waterpasstelling en hoge stabiliteit te garanderen
  • Product bestaat uit gegraveerd batchnummer
Op het geleverde partijcertificaat zijn het partijnummer en de werkelijke nominale waarde vermeld onder de testomstandigheden vermeld.
De resulterende afwijkingen van de nominale waarde vallen ruim onder de toegestane toleranties van Klasse A volgens ISO 6706.
Certificaten: Naleving FDA 21 CFR