Transfectiereagens, Pro-DeliverIN™
Leverancier: OZ BIOSCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PI10100 PI10250 PI10500 PI11000
OZBIPI10100EA 204.48 EUR
OZBIPI10100 OZBIPI10250 OZBIPI10500 OZBIPI11000
Transfectiereagens, Pro-DeliverIN™
Transfectiereagentia
Pro-DeliverIN™-transfectiereagens is een innovatief reagens dat intracellulaire afgifte van biologisch actieve eiwitten mogelijk maakt. Deze op lipiden gebaseerde formulering is serumcompatibel om biologisch functionele eiwitten in levende cellen af te leveren.
  • Intracellulaire afgifte van functioneel actieve eiwitten
  • Zeer efficiënt in veel primaire cellen en cellijnen
  • Serum-compatibel
  • Niet giftig
  • Eenvoudig protocol en gebruiksklaar reagens
Bewaren bij 4 °C.
Leveringsinformatie: Shipped at room temperature. Pro-DeliverIN™ is provided with 100 µl of R-Phycoerythrin positive control.