Reagens voor eiwitafgifte, Ab-DeliverIN™
Leverancier: OZ BIOSCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AI20100 AI20250 AI20500 AI21000
OZBIAI20100EA 222.59 EUR
OZBIAI20100 OZBIAI20250 OZBIAI20500 OZBIAI21000
Reagens voor eiwitafgifte, Ab-DeliverIN™
Transfectiereagentia
Ab-DeliverIN™-transfectiereagens is bedoeld voor de intracellulaire afgifte van volledig functionele antilichamen. Het opent nieuwe onderzoeksgebieden in proteomics, bijvoorbeeld om complexe moleculaire mechanismen op te helderen of om nieuwe potentiële therapieën te ontwerpen.
  • Intracellulaire afgifte van functioneel actief antilichaam
  • Zeer efficiënt in veel primaire cellen en cellijnen
  • Serum-compatibel
  • Niet giftig
  • Eenvoudig protocol en gebruiksklaar reagens
Bewaar Ab-DeliverIN™ bij 4 °C en FITC-gelabeld IgG bij –20 °C.
Leveringsinformatie: Verzonden op kamertemperatuur.