DNA-transfectiereagens, 3D-Fect™
Leverancier: OZ BIOSCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TF20250 TF20500 TF21000
OZBITF20250EA 121.48 EUR
OZBITF20250 OZBITF20500 OZBITF21000
DNA-transfectiereagens, 3D-Fect™
Transfectiereagentia
3D-Fect™-transfectiereagens is speciaal ontworpen om cellen die in 3D-scaffolds zijn gekweekt direct te transfecteren.
  • Zeer efficiënt voor cellijnen en primaire cellen
  • Specifiek voor 3D steigers
  • Compatibel met alle soorten nucleïnezuren
  • Eiwitexpressie op lange termijn
  • Serum-compatibel
Scaffold-gebaseerde 3D-matrices geactiveerd met 3D-Fect™/DNA-complexen worden gekoloniseerd door cellen die vervolgens worden getransfecteerd in situ en in een meer natuurlijke omgeving. Deze methode maakt het mogelijk om tissue engineering en regeneratie, tumorinvasie, neurale differentiatie, cellulaire polarisatie, weefselvorming, kolonisatie, neurietengroei, enz. te bestuderen.
This method allows studying tissue engineering and regeneration, tumour invasion, neural differentiation, cellular polarisation, tissue formation,colonisation, neurite growth.