Semi-microbalansen, Pioneer PX®-serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30478196 30478197 30480168 30480169 30485340 30485341
611-4369EA 3525 EUR
611-4369 611-4370 611-4396 611-4397 611-4398 611-4399
Semi-microbalansen, Pioneer PX®-serie
Balansen en Weegschalen
De Pioneer PX-serie semi-microbalansen combineert essentiële weegfunctionaliteit met prestaties en biedt een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor basistoepassingen in laboratoria, industriële en onderwijsomgevingen. PX-modellen zijn economisch geprijsd en intuïtief ontworpen voor intelligente bediening. Hun duurzame ontwerp heeft een gegoten metalen onderbehuizing, metalen subpan en roestvrijstalen weegpan voor langdurig gebruik.
  • Grote kijkhoek met helder verlicht LCD-scherm
  • 2-regelig display biedt extra informatie of begeleidingsinstructies aan de gebruiker
  • Een statische verwijderingsbalk (permanent statisch elektrisch dissipatief ABS) biedt een handige aardingslocatie
  • Vier sneltoetsen maken eenvoudige bediening van meerdere weegmodi mogelijk
  • Toepassingen omvatten basiswegen, stuktelling, procentweging, dynamische weging en dichtheidsbepaling
  • RS232- en USB-poorten maken eenvoudige verbinding met pc's en PLC's mogelijk
Alle modellen hebben een realtimeklok met geïntegreerde GLP/GMP-gegevens, kalibratievergrendeling, door de gebruiker selecteerbare omgevingsfilters en helderheidsinstellingen. De modellen zijn voorzien van door de gebruiker selecteerbare spankalibratiepunten, softwarevergrendeling en resetmenu, door de gebruiker selecteerbare communicatie-instellingen en gegevensafdrukopties, door de gebruiker definieerbare project- en gebruikers-ID's, software-overbelastings-/onderbelastingsindicator, stabiliteitsindicator, vier bedieningstalen en zijn uitgerust met een beveiligingsslot om diefstal te voorkomen.
Deze serie beschikt over een verbeterde, nieuwe generatie MFR-weegcel en drie glazen schuifdeuren met verwijderbare zijdeur en handmatige nivellering via een voorste niveau-indicator en vier verstelbare voeten. Alle modellen hebben automatische interne kalibratie.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now