DNA-transfectie, LipoMag™-transfectiekit
Leverancier: OZ BIOSCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LM80000 LM80250 LM80500
OZBILM80000EA 744.45 EUR
OZBILM80000 OZBILM80250 OZBILM80500
DNA-transfectie, LipoMag™-transfectiekit
Transfectiereagentia
LipoMag™-transfectiekit combineert de efficiëntie van DreamFect™ Gold met CombiMag™ magnetische nanodeeltjes. Door gebruik te maken van Magnetofection-transfectietechnieken, bereikt de LipoMag™-kit een nog hogere transfectie-efficiëntie, vooral in primaire cellen, terwijl de toxiciteit wordt verminderd. Het is geschikt voor alle soorten nucleïnezuren zoals plasmide-DNA, gelineariseerd DNA, siRNA, oligonucleotiden, dubbelstrengs RNA, mRNA en shRNA.
  • Hoogste efficiëntie zonder toxiciteit
  • Universeel (cellijnen en primaire cellen)
  • Eenvoudig, gebruiksklaar en snel
  • Serum-compatibel
Informatie over toebehoren: Deze kit moet worden gebruikt met een magnetische plaat.
Leveringsinformatie: Verzonden op kamertemperatuur.
Opgelet: Bewaar DreamFect™ Gold –20 °C en CombiMag™ bij +4 °C.