Herasafe™ 2030i Biologische veiligheidskasten
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17200 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Biologische veiligheidskasten
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
De HeraSafe 2030i biologische veiligheidskasten hebben een grote werkruimte binnenin, gemaakt van niet-corrosief roestvrij staal 316, voor het inbouwen van instrumenten en apparatuur voor procesoptimalisatie, inclusief robotarmen.
  • Gecontroleerde wachtwoordtoegang
  • Interieur LED verlichting
  • Logboeken voor incidenten en waarschuwingen
  • Standaard slimme poorten
  • Gepolsterde armleuningen
  • Zelfinstellende kiemdodende UV-lichtintensiteit
Uitgerust met slimme zelfcontrolerende veiligheidsfuncties, een intuïtief grafisch aanraakscherm en ingebouwdeMore Product Information