Multifunctionele, op een kolom gemonteerde wegende tafelweegschaal, voor standaard industriële toepassingen, Defender 5000
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30444793 30444791 30444792 30444794 30444795 30444796 30444797 30444798 30444799 30444800 30444801 30444802 30444803 30461436 30461437 30461568 30461569 30461570 30461571 30461572 30461573 30461574 30461575 30461576 30461577 30461578 30471130 30471131 30471132 30471133 30471134 30471135 30471136 30471137 30471158 30471159 30471160 30471161 30471162 30471163 30471164 30471165
OHAU30444793EA 1525 EUR
OHAU30444793 OHAU30444791 OHAU30444792 OHAU30444794 OHAU30444795 OHAU30444796 OHAU30444797 OHAU30444798 OHAU30444799 OHAU30444800 OHAU30444801 OHAU30444802 OHAU30444803 OHAU30461436 OHAU30461437 OHAU30461568 OHAU30461569 OHAU30461570 OHAU30461571 OHAU30461572 OHAU30461573 OHAU30461574 OHAU30461575 OHAU30461576 OHAU30461577 OHAU30461578 OHAU30471130 OHAU30471131 OHAU30471132 OHAU30471133 OHAU30471134 OHAU30471135 OHAU30471136 OHAU30471137 OHAU30471158 OHAU30471159 OHAU30471160 OHAU30471161 OHAU30471162 OHAU30471163 OHAU30471164 OHAU30471165
Multifunctionele, op een kolom gemonteerde wegende tafelweegschaal, voor standaard industriële toepassingen, Defender 5000
Balansen en Weegschalen
De multifunctionele tafelweegschalen uit de Defender 5000-serie zijn ideaal voor tal van toepassingen, waaronder productie, verpakking, inventarisatie en verzending. Duurzaam gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan en uitgerust met een roestvrijstalen platform, roestvrijstalen frame en een roestvrijstalen (single range-modellen) of aluminium loadcel (dual range-modellen).
  • Groot display met achtergrondverlichting en alfanumeriek toetsenbord met functietoetsen
  • Indicator begeleidt de gebruiker met aanwijzingen op het scherm
  • Meerdere toepassingsmodi en hoge opslagcapaciteit voor meer flexibiliteit
  • Meerdere connectiviteitsopties voor gemakkelijke gegevensoverdracht en opslag
Uitgerust met geavanceerde functies zoals maximale configureerbare printuitvoer, GMP/GLP-gegevensuitvoer, bibliotheek-/gebruikersbeheer en meerdere connectiviteitsopties - de Defender 5000 is ontworpen om veeleisende industriële en commerciële toepassingen te vereenvoudigen.
De serie biedt algemene industriële modi en ondersteunt een bibliotheek met 50000 items en 1000 gebruikersprofielen die kunnen worden gedownload/geüpload voor eenvoudige installatie (met SD-kaart). Ook uitgerust met GLP/GMP-uitvoermogelijkheden met tijd/datum voor traceerbaarheid van resultaten.
Weegresultaten kunnen ook worden opgeslagen in Alibi- of regulier formaat, zodat aan al uw behoeften op het gebied van gegevensopslag wordt voldaan. Gegevensuitvoer via ingebouwde RS232 of optionele extra interfaces, waaronder een tweede RS232/RS485/USB-apparaat, Ethernet, Bluetooth/WiFi, analoge uitvoer of discrete I/O met relais, de Defender 5000-indicator kan ook worden gebruikt voor systemen inclusief PLC's.
Resultaten kunnen eenvoudig worden afgelezen op het grote transflectieve dotmatrix-display van de Defender 5000, zelfs in fel zonlicht. De SmartText 3.0-interface leidt u door alle geavanceerde functies van de Defender 5000. Met vijf softkeys maakt SmartText 3.0 een geavanceerde weegschaal zeer gebruiksvriendelijk en verkort de trainingstijd voor operators.
De Defender 5000 is uitgerust met de meest voorkomende toepassingen, waaronder procentueel wegen, onderdelen tellen met APW-optimalisatie, checkweighing of checkcounting en dynamisch wegen of display hold, en voldoet aan de weeg- en meetbehoeften van vrijwel elke industriële toepassing of productieproces. Veel toepassingsmodi maken lange en gecompliceerde handmatige berekeningen overbodig. GMP/GLP met tijd/datum zorgt voor traceerbaarheid van resultaten.
Certificaten: Voldoen aan OIML/EC-typegoedkeuringen.