Multifunctionele standaard voorgemonteerde tafelweegschalen Defender 5000
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30461610 30461611 30461612 30461613 30461614 30461615 30461616 30424325 30424326 30424327 30444761 30444762 30444763 30444764 30461558 30461559 30461560 30461561 30461562 30461563 30461564 30498216 30498217 30498498 30498499 30498500 30498501 30498502
OHAU30461610EA 1345 EUR
OHAU30461610 OHAU30461611 OHAU30461612 OHAU30461613 OHAU30461614 OHAU30461615 OHAU30461616 OHAU30424325 OHAU30424326 OHAU30424327 OHAU30444761 OHAU30444762 OHAU30444763 OHAU30444764 OHAU30461558 OHAU30461559 OHAU30461560 OHAU30461561 OHAU30461562 OHAU30461563 OHAU30461564 OHAU30498216 OHAU30498217 OHAU30498498 OHAU30498499 OHAU30498500 OHAU30498501 OHAU30498502
Multifunctionele standaard voorgemonteerde tafelweegschalen Defender 5000
Balansen en Weegschalen
De multifunctionele tafelweegschalen van de Defender 5000-serie zijn ideaal voor talloze toepassingen, waaronder productie, verpakking, inventaris en verzending. Duurzaam gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan ​​en uitgerust met een roestvrijstalen platform, gepoedercoat stalen frame en een aluminium weegcel. Keuze van indicator: D52P-eenheid is van ABS-kunststof en de D52XW-indicator is van roestvrij staal 304 met gezandstraalde oppervlaktebehandeling, wat bescherming biedt tot IP 68.
  • Groot display met achtergrondverlichting en alfanumeriek toetsenbord met functietoetsen
  • Indicator begeleidt gebruiker met prompts op het scherm
  • Meerdere toepassingsmodi en hoge opslagcapaciteit voor meer flexibiliteit
  • Meerdere connectiviteitsopties voor gemakkelijke gegevensoverdracht en -opslag
Uitgerust met geavanceerde functies zoals maximale configureerbare afdrukuitvoer, GMP/GLP-gegevensuitvoer, bibliotheek-/gebruikersbeheer en meerdere connectiviteitsopties - de Defender 5000 is ontworpen om veeleisende industriële en commerciële toepassingen te vereenvoudigen.
De serie beschikt over gangbare industriële modi en ondersteunt een bibliotheek van 50.000 items en 1000 gebruikersprofielen die kunnen worden gedownload/geüpload voor eenvoudige installatie (met SD-kaart). Ook uitgerust met GLP/GMP-uitvoermogelijkheid met tijd/datum voor traceerbaarheid van resultaten.
Weegresultaten kunnen ook worden opgeslagen in Alibi of regulier formaat, wat voldoet aan al uw behoeften op het gebied van gegevensopslag. Gegevensuitvoer via ingebouwde RS232 of optionele extra interfaces, waaronder een tweede RS232/RS485/USB-apparaat, Ethernet, Bluetooth/WiFi, analoge uitvoer of discrete I/O met relais, de Defender 5000-indicator kan ook worden gebruikt voor systemen zoals PLC's.
Resultaten kunnen eenvoudig worden afgelezen op het grote transflectieve dotmatrixdisplay van de Defender 5000, zelfs in fel zonlicht. De SmarText 3.0-interface leidt u door alle geavanceerde functies van de Defender 5000. Met vijf softkeys maakt SmartText 3.0 een geavanceerde weegschaal heel eenvoudig te gebruiken en verkort het de trainingstijd voor operators.
Met de meest voorkomende toepassingen, waaronder procentwegen, onderdelen tellen met APW-optimalisatie, controlewegen of controletelling en dynamisch wegen of display hold, voldoet de Defender 5000 aan de weeg- en meetbehoeften van vrijwel elke industriële toepassing of elk productieproces. Veel toepassingsmodi elimineren de noodzaak voor lange en gecompliceerde handmatige berekeningen. GMP/GLP met tijd/datum zorgt voor traceerbaarheid van resultaten.
Certificaten: Voldoet aan OIML/EC-typegoedkeuringen.
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now