Multifunctionele front gemonteerde washdown bench weegschaal, Defender 5000
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30461565 30461566 30461431 30461432 30461433 30461434 30461435 30471124 30471125 30471126 30471127 30471128 30471129 30444765 30444766 30444767 30444788 30444789 30444790 30461428 30471152 30471153 30471154 30471155 30471156 30471157
OHAU30461565EA 1530 EUR
OHAU30461565 OHAU30461566 OHAU30461431 OHAU30461432 OHAU30461433 OHAU30461434 OHAU30461435 OHAU30471124 OHAU30471125 OHAU30471126 OHAU30471127 OHAU30471128 OHAU30471129 OHAU30444765 OHAU30444766 OHAU30444767 OHAU30444788 OHAU30444789 OHAU30444790 OHAU30461428 OHAU30471152 OHAU30471153 OHAU30471154 OHAU30471155 OHAU30471156 OHAU30471157
Multifunctionele front gemonteerde washdown bench weegschaal, Defender 5000
Balansen en Weegschalen
De multifunctionele bench weegschaal uit de Defender 5000-serie is ideaal voor talloze toepassingen, waaronder productie, verpakking, inventaris en verzending. Duurzaam gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan ​​en uitgerust met een roestvrijstalen platform, roestvrijstalen frame en een roestvrijstalen (modellen met één bereik) of aluminium weegcel (modellen met twee bereiken). De front gemonteerde D52XW indicator is van roestvrij staal 304 met een gezandstraalde oppervlaktebehandeling, die bescherming biedt tot IP 68.
  • Groot verlicht display en alfanumeriek toetsenbord met functietoetsen
  • Indicator begeleidt gebruiker met prompts op het scherm
  • Meerdere toepassingsmodi en hoge opslagcapaciteit voor grotere flexibiliteit
  • Meerdere connectiviteitsopties voor gemakkelijke gegevensoverdracht en -opslag
Uitgerust met geavanceerde functies zoals maximale configureerbare afdrukuitvoer, GMP/GLP-gegevensuitvoer, bibliotheek-/gebruikersbeheer en meerdere connectiviteitsopties - de Defender 5000 is ontworpen om veeleisende industriële en commerciële toepassingen te vereenvoudigen.
De serie beschikt over gangbare industriële modi en ondersteunt een bibliotheek van 50.000 items en 1000 gebruikersprofielen die kunnen worden gedownload/geüpload voor eenvoudige installatie (met SD-kaart). Ook uitgerust met GLP/GMP-uitvoermogelijkheid met tijd/datum voor traceerbaarheid van resultaten.
Weegresultaten kunnen ook worden opgeslagen in Alibi of regulier formaat, wat voldoet aan al uw behoeften op het gebied van gegevensopslag. Gegevensuitvoer via ingebouwde RS232 of optionele extra interfaces, waaronder een tweede RS232/RS485/USB-apparaat, Ethernet, Bluetooth/WiFi, analoge uitvoer of discrete I/O met relais, de Defender 5000-indicator kan ook worden gebruikt voor systemen zoals PLC's.
Resultaten kunnen eenvoudig worden afgelezen op het grote transflectieve dotmatrixdisplay van de Defender 5000, zelfs in fel zonlicht. De SmarText 3.0-interface leidt u door alle geavanceerde functies van de Defender 5000. Met vijf softkeys maakt SmartText 3.0 een geavanceerde weegschaal heel eenvoudig te gebruiken en verkort het de trainingstijd voor operators.
Met de meest voorkomende toepassingen, waaronder procentwegen, onderdelen tellen met APW-optimalisatie, controlewegen of controletelling en dynamisch wegen of display hold, voldoet de Defender 5000 aan de weeg- en meetbehoeften van vrijwel elke industriële toepassing of elk productieproces. Veel toepassingsmodi elimineren de noodzaak voor lange en gecompliceerde handmatige berekeningen. GMP/GLP met tijd/datum zorgt voor traceerbaarheid van resultaten.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now