Cycle-tap dispensersysteem, J.T. Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9814-31EA 0 EUR
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Cycle-tap dispensersysteem, J.T. Baker®
Flesdispensers
De cycle-tap dispenser is een roestvrijstalen dispensereenheid voor oplosmiddelen met een slang die ontworpen is voor de niet-gedoseerde handmatige toediening van oplosmiddel.
  • Volledig geassembleerd met kleurgecodeerde snelkoppeling
  • Driewegklep voor zuivering om de hoogste zuiverheid te garanderen
  • Roestvrijstalen onderdelen die inert zijn voor oplosmiddelen om de kwaliteit van oplosmiddelen te behouden
  • Gepantserde, flexibele slang met intern stalen vlechtwerk die niet knikt of lek raakt
  • Met duim bediend omschakelventiel met 'hold-on'-optie voor eenvoudig