Handdesinfectiemiddel, antibacterieel handwasvrij, SURE®
Leverancier: Diversey
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
100898054 101100797
DIVY100898054EA 64.1 EUR
DIVY100898054 DIVY101100797
Handdesinfectiemiddel, antibacterieel handwasvrij, SURE®
Huidverzorging Huidcrèmes Hand- en bodylotions
Reinigt en desinfecteert de handen in één eenvoudige stap. Op basis van melkzuur, een ingrediënt op biologische basis uit natuurlijke bronnen dat de groei van micro-organismen zoals bacteriën, gisten en sommige virussen remt.
  • Bevat plantaardige ingrediënten uit hernieuwbare bronnen
  • Ontbonden door natuurlijke processen
  • Voldoet aan EN-testnormen: EN 1499, EN 13727 en EN13624 (alleen gist), EN 1276, EN 1650 EN14476 (Influenza A/H1N1) vergelijkbaar met het SARS-CoV-2-virus
  • Voldoet aan de nieuwste BPR-testvereisten voor handdesinfectie
  • Zonder triclosan en parabenen
  • Ja knikken
  • Bewezen dat het voedsel niet bederft
  • Uitgebreid bewezen mildheid van de huid (ROAT-, TEWL- en Patch-testen)
  • Geen classificaties voor milieugevaren en geen veiligheidswaarschuwingen voor gebruikers
SURE® is een uitgebreid aanbod van plantaardige reinigingsproducten die zijn ontworpen om superieure professionele resultaten te leveren en tegelijkertijd veilig te zijn voor mensen en vriendelijk voor het milieu.
Met milieuvriendelijke ingrediënten uit hernieuwbare bronnen voldoen SURE®-producten aan de dagelijkse vereisten voor keukens, voorzieningen en persoonlijke verzorging.
Certificaten: Volgens de OESO 301B-test. Cradle to Cradle certificering op goud niveau.
Bestelinformatie: 1,3 L patroon, geschikt voor Diversey IntelliCare Dispenser (handmatig/hybride). Koker van 800 ml is geschikt voor de Diversey Soft Care Line dispenser.
Opgelet: Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.