Sulfamidezuur 99, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
20675.290EA
33
EUR
20675.290
20675.320
20675.460
Sulfamidezuur 99, GPR RECTAPUR®
Sulfamidezuur
Formule:
H₃NO₃S MW: 97.09 g/mol Kookpunt: 247 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 205 °C Dichtheid: 2.15 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011603 CAS nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8 III Merck Index: 13,09006 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 0.05 % |
Water | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |