Natriumthiosufaat 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
85813.290EA 25.8 EUR
85813.290 85813.410
Natriumthiosufaat 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Natriumthiosufaat
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 48
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
Merck Index: 12,08844