Salpeterzuur 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
310568.1000EA 34.9 EUR
310568.1000
Salpeterzuur 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II