Oxaalzuur 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
89619.290EA
62.3
EUR
89619.290
Oxaalzuur 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Oxaalzuur
Formule:
C₂H₂O₄ MW: 90,04 g/mol |
MDL Nummer:
MFCD00002573 CAS nummer: 144-62-7 |