Jood 0.0241 M (0.0482 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
85806.320EA 120 EUR
85806.320
Jood 0.0241 M (0.0482 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Jood
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.02398 -> 0,02422 mol/l
Content KI 57g/l +/-1 g